Learn More
Abnova™ Human DPT Full-length ORF (NP_001928.2, 1 a.a. - 201 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre DPT (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 50.4kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16117147
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001805-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 14-03-2022
16107147
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001805-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 14-03-2022
Descripción
Descripción
Dermatopontin is an extracellular matrix protein with possible functions in cell-matrix interactions and matrix assembly. The protein is found in various tissues and many of its tyrosine residues are sulphated. Dermatopontin is postulated to modify the behavior of TGF-beta through interaction with decorin. [provided by RefSeq]
Sequence: MDLSLLWVLLPLVTMAWGQYGDYGYPYQQYHDYSDDGWVNLNRQGFSYQCPQGQVIVAVRSIFSKKEGSDRQWNYACMPTPQSLGEPTECWWEEINRAGMEWYQTCSNNGLVAGFQSRYFESVLDREWQFYCCRYSKRCPYSCWLTTEYPGHYGEEMDMISYNYDYYIRGATTTFSAVERDRQWKFIMCRMTEYDCEFANV
Especificaciones
Especificaciones
DPT (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
50.4kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.