Learn More
Abnova™ Human DPM3 Full-length ORF (NP_061846.2, 1 a.a. - 122 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_061846.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54344 |
Peso molecular | 39.7kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16100513
|
Abnova™
H00054344-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16190503
|
Abnova™
H00054344-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Dolichol-phosphate mannose (Dol-P-Man) serves as a donor of mannosyl residues on the lumenal side of the endoplasmic reticulum (ER). Lack of Dol-P-Man results in defective surface expression of GPI-anchored proteins. Dol-P-Man is synthesized from GDP-mannose and dolichol-phosphate on the cytosolic side of the ER by the enzyme dolichyl-phosphate mannosyltransferase. The protein encoded by this gene is a subunit of dolichyl-phosphate mannosyltransferase and acts as a stabilizer subunit of the dolichyl-phosphate mannosyltransferase complex. [provided by RefSeq]
Sequence: MLSVGGLRLSLVRFSFLLLRGALLPSLAVTMTKLAQWLWGLAILGSTWVALTTGALGLELPLSCQEVLWPLPAYLLVSAGCYALGTVGYRVATFHDCEDAARELQSQIQEARADLARRGLRFEspecificaciones
NP_061846.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
39.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLSVGGLRLSLVRFSFLLLRGALLPSLAVTMTKLAQWLWGLAILGSTWVALTTGALGLELPLSCQEVLWPLPAYLLVSAGCYALGTVGYRVATFHDCEDAARELQSQIQEARADLARRGLRF | |
RUO | |
DPM3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
54344 | |
DPM3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC125904/MGC125905/MGC34275 | |
DPM3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |