Learn More
Abnova™ Human DPCR1 Full-length ORF (NP_543146.1, 1 a.a. - 235 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00135656-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16108073
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MTQVTEKSTEHPEKTTSTTEKTTRTPEKPTLYSEKTICTKGKNTPVPEKPTENLGNTTLTTETIKAPVKSTENPEKTAAVTKTIKPSVKVTGDKSLTTTSSHLNKTEVTHQVPTGSFTLITSRTKLSSITSEATGNESHPYLNKDGSQKGIHAGQMGENDSFPAWAIVIVVLVAVILLLVFLGLIFLVSYMMRTRRTLTQNTQYNDAEDEGGPNSYPVYLMEQQNLGMGQIPSPR
Especificaciones
Especificaciones
NP_543146.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
52.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC126710/MGC126712/PBLT/bCX105N19.6
DPCR1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
135656
DPCR1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MTQVTEKSTEHPEKTTSTTEKTTRTPEKPTLYSEKTICTKGKNTPVPEKPTENLGNTTLTTETIKAPVKSTENPEKTAAVTKTIKPSVKVTGDKSLTTTSSHLNKTEVTHQVPTGSFTLITSRTKLSSITSEATGNESHPYLNKDGSQKGIHAGQMGENDSFPAWAIVIVVLVAVILLLVFLGLIFLVSYMMRTRRTLTQNTQYNDAEDEGGPNSYPVYLMEQQNLGMGQIPSPR
RUO
DPCR1