Learn More
Invitrogen™ Human Dnmt3b ELISA Kit
Human Dnmt3b quantitates human Dnmt3b in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH158RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human Dnmt3b quantitates human Dnmt3b in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dnmt3b.
La metilación de CpG es una modificación epigenética importante para el desarrollo embrionario, la impronta y la inactivación del cromosoma X. Estudios realizados en ratones han demostrado que la metilación del ADN es necesaria para el desarrollo de los mamíferos. Este gen codifica una metiltransferasa de ADN que se cree que funciona en la metilación de novo, más que en la metilación de mantenimiento. La proteína se localiza principalmente en el núcleo y su expresión está regulada en el desarrollo. Las mutaciones en este gen causan el síndrome de inmunodeficiencia, inestabilidad de la región centromérica y anomalías faciales (ICF). Se han descrito seis variantes de transcripción empalmadas alternativamente. No se han determinado las secuencias completas de las variantes 4 y 5.Especificaciones
ADN (citosina-5-)-metiltransferasa 3 beta; ADN (citosina-5)-metiltransferasa 3 B; ADN metiltransferasa 3 beta; ADN metiltransferasa 3 B; ADN metiltransferasa HsaIIIB; ADN metiltransferasa MmuIIIB; ADN MTasa HsaIIIB; ADN MTasa MmuIIIB; Dnmt3; DNMT3B; ICF; ICF1; M. HsaIIIB; m.MmuIIIB; MGC1090; MmuIIIB | |
0,64 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Dnmt3b | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,64 a 150 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9UBC3 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
DNMT3B | |
4 h 45 min |