Learn More
Invitrogen™ Human Dnmt3b ELISA Kit
Human Dnmt3b quantitates human Dnmt3b in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso ADN (citosina-5-)-metiltransferasa 3 beta; ADN (citosina-5)-metiltransferasa 3 B; ADN metiltransferasa 3 beta; ADN metiltransferasa 3 B; ADN metiltransferasa HsaIIIB; ADN metiltransferasa MmuIIIB; ADN MTasa HsaIIIB; ADN MTasa MmuIIIB; Dnmt3; DNMT3B; ICF; ICF1; M. HsaIIIB; m.MmuIIIB; MGC1090; MmuIIIB
Intervalo del ensayo De 0,64 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,64 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17144909
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH158RBX5
5 x 96 pruebas
2635.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17194433
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH158RB
96 pruebas
656.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human Dnmt3b quantitates human Dnmt3b in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dnmt3b.
CpG methylation is an epigenetic modification that is important for embryonic development, imprinting, and X-chromosome inactivation. Studies in mice have demonstrated that DNA methylation is required for mammalian development. This gene encodes a DNA methyltransferase which is thought to function in de novo methylation, rather than maintenance methylation. The protein localizes primarily to the nucleus and its expression is developmentally regulated. Mutations in this gene cause the immunodeficiency-centromeric instability-facial anomalies (ICF) syndrome. Six alternatively spliced transcript variants have been described. The full length sequences of variants 4 and 5 have not been determined.
Especificaciones
Especificaciones
ADN (citosina-5-)-metiltransferasa 3 beta; ADN (citosina-5)-metiltransferasa 3 B; ADN metiltransferasa 3 beta; ADN metiltransferasa 3 B; ADN metiltransferasa HsaIIIB; ADN metiltransferasa MmuIIIB; ADN MTasa HsaIIIB; ADN MTasa MmuIIIB; Dnmt3; DNMT3B; ICF; ICF1; M. HsaIIIB; m.MmuIIIB; MGC1090; MmuIIIB
0,64 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
Dnmt3b
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
DNMT3B
4 h 45 min
De 0,64 a 150 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Q9UBC3
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min