Learn More
Abnova™ Human DMRTA1 Partial ORF (NP_071443, 301 a.a. - 390 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00063951-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16169486
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: ESGNESEWVKDLTSTKASLPTVSSRPRDPLDILTKIFPNYRRSRLEGILRFCKGDVVQAIEQVLNGKEHKPDNRNLANSEELENTAFQRA
Especificaciones
Especificaciones
NP_071443
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ESGNESEWVKDLTSTKASLPTVSSRPRDPLDILTKIFPNYRRSRLEGILRFCKGDVVQAIEQVLNGKEHKPDNRNLANSEELENTAFQRA
RUO
DMRTA1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
63951
DMRTA1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DMO/MGC163307/MGC163309
DMRTA1
Recombinant
wheat germ expression system