missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DKK1 Partial ORF (NP_036374, 81 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_036374
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 22943
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106792
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022943-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16196782
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022943-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. It is a secreted protein with two cysteine rich regions and is involved in embryonic development through its inhibition of the WNT signaling pathway. Elevated levels of DKK1 in bone marrow plasma and peripheral blood is associated with the presence of osteolytic bone lesions in patients with multiple myeloma. [provided by RefSeq]

Sequence: QPYPCAEDEECGTDEYCASPTRGGDAGVQICLACRKRRKRCMRHAMCCPGNYCKNGICVSSDQNHFRGEIEETITESFGNDHSTLDGYSRRTTLSSKMYH
Especificaciones

Especificaciones

NP_036374
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKK-1/SK
DKK1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
22943
DKK1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QPYPCAEDEECGTDEYCASPTRGGDAGVQICLACRKRRKRCMRHAMCCPGNYCKNGICVSSDQNHFRGEIEETITESFGNDHSTLDGYSRRTTLSSKMYH
RUO
DKK1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications