Learn More
Invitrogen™ Human Desmoglein-1 ELISA Kit
Human Desmoglein-1 quantitates human Desmoglein-1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH153RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Desmoglein-1 quantitates human Desmoglein-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Desmoglein-1.
Los desmosomas son uniones célula-célula entre células epiteliales, miocárdicas y algunos otros tipos de células. Actualmente, se han identificado tres miembros de la subfamilia de la desmogleína y todos son miembros de la superfamilia de moléculas de adhesión celular cadherina. Estos miembros de la familia genética de la desmogleína están localizados en un grupo en el cromosoma 18. Esta proteína ha sido identificada como el autoantígeno de la enfermedad ampollosa cutánea autoinmune pénfigo vulgar.Especificaciones
miembro de la familia de las cadherinas 4; CDHF4; desmogleína 1; desmogleína 1 beta; desmogleína 1 gamma; desmogleína-1; glicoproteína desmosomal 1; DG1; DSG; DSG1; Dsg1b; Dsg1c; EPKHE; EPKHIA; antígeno del pénfigo foliáceo; PPKS1; SPPK1 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
DSG1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,82 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q02413 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
Desmogleína-1 | |
4 h 45 min |