Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para desmogleína-1 humana
Descripción
La desmogleína-1 humana cuantifica la desmogleína-1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la desmogleína-1 humana natural y recombinante.
Los desmosomas son uniones célula-célula entre células epiteliales, miocárdicas y algunos otros tipos de células. Actualmente, se han identificado tres miembros de la subfamilia de la desmogleína y todos son miembros de la superfamilia de moléculas de adhesión celular cadherina. Estos miembros de la familia genética de la desmogleína están localizados en un grupo en el cromosoma 18. Esta proteína ha sido identificada como el autoantígeno de la enfermedad ampollosa cutánea autoinmune pénfigo vulgar.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | miembro de la familia de las cadherinas 4; CDHF4; desmogleína 1; desmogleína 1 beta; desmogleína 1 gamma; desmogleína-1; glicoproteína desmosomal 1; DG1; DSG; DSG1; Dsg1b; Dsg1c; EPKHE; EPKHIA; antígeno del pénfigo foliáceo; PPKS1; SPPK1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q02413 |
| Símbolo de gen | DSG1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |