Learn More
Invitrogen™ Human Dermatopontin/TRAMP ELISA Kit
Human Dermatopontin/TRAMP quantitates human Dermatopontin/TRAMP in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH151RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Dermatopontin/TRAMP quantitates human Dermatopontin/TRAMP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dermatopontin/TRAMP.
La dermatopontina es una proteína de la matriz extracelular con posibles funciones en las interacciones célula-matriz y en el ensamblaje de la matriz. La proteína se encuentra en varios tejidos y muchos de sus residuos de tirosina están sulfatados. La dermatopontina se postula para modificar el comportamiento del TGF-beta a través de la interacción con la decorina.Especificaciones
1810032B19Rik; 5033416F05Rik; dermatopontina; Dpt; proteína de quiescencia temprana 1; proteína de quiescencia temprana-1; Eq1; EQ-1; TRAMP; proteína de matriz ácida rica en tirosina | |
0,43 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
DPT | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,43 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q07507 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
DPT | |
4 h 45 min |