missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para dermatopontina/TRAMP humana

Código de producto. p-7219331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17174899 5 x 96 pruebas cada uno
17804080 10 × 96 pruebas paquete de 10
17124433 96 pruebas paquete de 96
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17174899

Marca: Invitrogen™ EH151RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La dermatopontina/TRAMP humana cuantifica la dermatopontina/TRAMP humana en suero, plasma y sobrenadante.

La dermatopontina/TRAMP humana cuantifica la dermatopontina/TRAMP humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la dermatopontina/TRAMP humana natural y recombinante.

La dermatopontina es una proteína de la matriz extracelular con posibles funciones en las interacciones célula-matriz y en el ensamblaje de la matriz. La proteína se encuentra en varios tejidos y muchos de sus residuos de tirosina están sulfatados. La dermatopontina se postula para modificar el comportamiento del TGF-beta a través de la interacción con la decorina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 1810032B19Rik; 5033416F05Rik; dermatopontina; Dpt; proteína de quiescencia temprana 1; proteína de quiescencia temprana-1; Eq1; EQ-1; TRAMP; proteína de matriz ácida rica en tirosina
Intervalo del ensayo De 0,43 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,43 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q07507
Símbolo de gen DPT
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo DPT
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.