Learn More
Abnova™ Human DEADC1 Full-length ORF (ENSP00000356566, 1 a.a. - 144 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00134637-P02.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16198043
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MVYNNEVVGKGRNEVNQTKNATRHAEMVAIDQVLDWCRQSGKSPSEVFEHTVLYVTVEPCIMCAAALRLMKIPLVVYGCQNERFGGCGSVLNIASADLPNTGRPFQCIPGYRAEEAVEMLKTFYKQENPNAPKSKVRKKECQKS
Especificaciones
Especificaciones
ENSP00000356566
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
42.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
RUO
ADAT2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
134637
DEADC1 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DEADC1/DKFZp686L1118/FLJ44213/TAD2/dJ20N2/dJ20N2.1
ADAT2
Recombinant
wheat germ expression system