Learn More
Invitrogen™ Human Cystatin E/M ELISA Kit
Human Cystatin E/M quantitates human Cystatin E/M in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH142RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Cystatin E/M quantitates human Cystatin E/M in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cystatin E/M.
La superfamilia de la cistatina es una familia bien establecida de inhibidores de la proteasa de cisteína. Las cistatinas A y B (tipo 1) son principalmente intracelulares; las cistatinas C, D, E/M, F, G, S, SN y SA son extracelulares (tipo 2); y los cininógenos son cistatinas de tipo 3 que son proteínas intravasculares. Todas las cistatinas verdaderas inhiben las peptidasas de cisteína de la familia de la papaína, como las catepsinas, y algunas también inhiben las enzimas de la familia de la legumina. La cistatina SA, la cistatina S y la cistatina SN se encuentran principalmente en la saliva. Las cistatinas S y SN también pueden expresarse en las lágrimas, la orina y el líquido seminal. La cistatina C es una proteína relacionada que se expresa en cerebro, timo, ovario, epidídimo y conductos deferentes. La cistatina D protege contra las proteinasas en la cavidad oral, mientras que las cistatinas E/M y F moderan la inhibición de las catepsinas. Las fetuinas, que forman parte de la superfamilia de las cistatinas, son proteínas secretables que influyen en la osteogénesis y la resorción ósea, en la regulación de los receptores de la insulina y del factor de crecimiento de los hepatocitos y en la respuesta a la inflamación sistémica. El cininógeno de alto peso molecular (cininógeno HC) y el cininógeno de bajo peso molecular (cininógeno LC) tienen funciones variadas, aunque ambos inhiben la agregación inducida por la trombina y la plasmina de los trombocitos.Especificaciones
1110017E11Rik; CST6; cistatina 6; cistatina E/M; cistatina M; cistatina M/E; cistatina N; cistatina-6; cistatina-E; cistatina-M; inhibidor de la cisteína proteinasa; ictiosis arlequín; ictiosis arlequín; ichq; N28197 | |
0,14 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CST6 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,14 a 30 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q15828 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
Cistatina M | |
4 h 45 min |