missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para cistatina E/M humana

Código de producto. p-7219321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17174889 5 x 96 pruebas cada uno
17874070 10 × 96 pruebas paquete de 10
17124423 96 pruebas paquete de 96
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17174889

Marca: Invitrogen™ EH142RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La cistatina E/M humana cuantifica la cistatina E/M humana en suero, plasma y sobrenadante.

La cistatina E/M humana cuantifica la cistatina E/M humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la cistatina E/M humana natural y recombinante.

La superfamilia de la cistatina es una familia bien establecida de inhibidores de la proteasa de cisteína. Las cistatinas A y B (tipo 1) son principalmente intracelulares; las cistatinas C, D, E/M, F, G, S, SN y SA son extracelulares (tipo 2); y los cininógenos son cistatinas de tipo 3 que son proteínas intravasculares. Todas las cistatinas verdaderas inhiben las peptidasas de cisteína de la familia de la papaína, como las catepsinas, y algunas también inhiben las enzimas de la familia de la legumina. La cistatina SA, la cistatina S y la cistatina SN se encuentran principalmente en la saliva. Las cistatinas S y SN también pueden expresarse en las lágrimas, la orina y el líquido seminal. La cistatina C es una proteína relacionada que se expresa en cerebro, timo, ovario, epidídimo y conductos deferentes. La cistatina D protege contra las proteinasas en la cavidad oral, mientras que las cistatinas E/M y F moderan la inhibición de las catepsinas. Las fetuinas, que forman parte de la superfamilia de las cistatinas, son proteínas secretables que influyen en la osteogénesis y la resorción ósea, en la regulación de los receptores de la insulina y del factor de crecimiento de los hepatocitos y en la respuesta a la inflamación sistémica. El cininógeno de alto peso molecular (cininógeno HC) y el cininógeno de bajo peso molecular (cininógeno LC) tienen funciones variadas, aunque ambos inhiben la agregación inducida por la trombina y la plasmina de los trombocitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 1110017E11Rik; CST6; cistatina 6; cistatina E/M; cistatina M; cistatina M/E; cistatina N; cistatina-6; cistatina-E; cistatina-M; inhibidor de la cisteína proteinasa; ictiosis arlequín; ictiosis arlequín; ichq; N28197
Intervalo del ensayo De 0,14 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,14 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q15828
Símbolo de gen CST6
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Cistatina M
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.