Learn More
Abnova™ Human CYSLTR1 Partial ORF (AAH35750, 248 a.a. - 337 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH35750 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10800 |
Peso molecular | 35.53kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195712
|
Abnova™
H00010800-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105722
|
Abnova™
H00010800-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The cysteinyl leukotrienes LTC4, LTD4, and LTE4 are important mediators of human bronchial asthma. Pharmacologic studies have determined that cysteinyl leukotrienes activate at least 2 receptors, the protein encoded by this gene and CYSLTR2. This encoded receptor is a member of the superfamily of G protein-coupled receptors. Activation of this receptor by LTD4 results in contraction and proliferation of smooth muscle, oedema, eosinophil migration and damage to the mucus layer in the lung. [provided by RefSeq]
Sequence: PYHIQRTIHLHFLHNETKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTFRKHSLSSVTYVPRKKASLPEKGEEICKVEspecificaciones
AAH35750 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.53kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CYSLT1/CYSLT1R/CYSLTR/HG55/HMTMF81/MGC46139 | |
CYSLTR1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10800 | |
CYSLTR1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PYHIQRTIHLHFLHNETKPCDSVLRMQKSVVITLSLAASNCCFDPLLYFFSGGNFRKRLSTFRKHSLSSVTYVPRKKASLPEKGEEICKV | |
RUO | |
CYSLTR1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |