Learn More
Abnova™ Human CYFIP2 Partial ORF (NP_055191, 733 a.a. - 820 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00026999-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16185606
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: YGVIIPYPPSNRYETLLKQRHVQLLGRSIDLNRLITQRISAAMYKSLDQAISRFESEDLTSIVELEWLLEINRLTHRLLCKHMTLDSF
Especificaciones
Especificaciones
NP_055191
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
YGVIIPYPPSNRYETLLKQRHVQLLGRSIDLNRLITQRISAAMYKSLDQAISRFESEDLTSIVELEWLLEINRLTHRLLCKHMTLDSF
RUO
CYFIP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
26999
CYFIP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PIR121
CYFIP2
Recombinant
wheat germ expression system