Learn More
Abnova™ Human CXCL3 Full-length ORF (NP_002081.2, 1 a.a. - 107 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00002921-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16198497
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MAHATLSAAPSNPRLLRVALLLLLLVAASRRAAGASVVTELRCQCLQTLQGIHLKNIQSVNVRSPGPHCAQTEVIATLKNGKKACLNPASPMVQKIIEKILNKGSTN
Especificaciones
Especificaciones
NP_002081.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CINC-2b/GRO3/GROg/MIP-2b/MIP2B/SCYB3
CXCL3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
2921
CXCL3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAHATLSAAPSNPRLLRVALLLLLLVAASRRAAGASVVTELRCQCLQTLQGIHLKNIQSVNVRSPGPHCAQTEVIATLKNGKKACLNPASPMVQKIIEKILNKGSTN
RUO
CXCL3