missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CUL3 Partial ORF (AAH39598, 301 a.a. - 400 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00008452-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16168575

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

CUL3 is a component of a ubiquitin E3 ligase that is essential for mitotic division (Sumara et al., 2007 [PubMed 17543862]).[supplied by OMIM]

Sequence: KLFSRVPNGLKTMCECMSSYLREQGKALVSEEGEGKNPVDYIQGLLDLKSRFDRFLLESFNNDRLFKQTIAGDFEYFLNLNSRSPEYLSLFIDDKLKKGV
Especificaciones

Especificaciones

AAH39598
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KLFSRVPNGLKTMCECMSSYLREQGKALVSEEGEGKNPVDYIQGLLDLKSRFDRFLLESFNNDRLFKQTIAGDFEYFLNLNSRSPEYLSLFIDDKLKKGV
RUO
CUL3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8452
CUL3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CUL3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales