Learn More
Abnova™ Human CSMD3 Partial ORF (NP_937757.1, 3615 a.a. - 3667 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00114788-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191407
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: RTAPKTQYTGCSVHENNNGQAAFENPMYDTNAKSVEGKAVRFDPNLNTVCTMV
Especificaciones
Especificaciones
NP_937757.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.57kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RTAPKTQYTGCSVHENNNGQAAFENPMYDTNAKSVEGKAVRFDPNLNTVCTMV
RUO
CSMD3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
114788
CSMD3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1894
CSMD3
Recombinant
wheat germ expression system