Learn More
Abnova™ Human CRK7 Partial ORF (NP_057591, 1281 a.a. - 1380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00051755-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16177296
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LVEGDLSSAPQELNPAVTAALLQLLSQPEAEPPGHLPHEHQALRPMEYSTRPRPNRTYGNTDGPETGFSAIDTDERNSGPALTESLVQTLVKNRTFSGSL
Especificaciones
Especificaciones
NP_057591
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LVEGDLSSAPQELNPAVTAALLQLLSQPEAEPPGHLPHEHQALRPMEYSTRPRPNRTYGNTDGPETGFSAIDTDERNSGPALTESLVQTLVKNRTFSGSL
RUO
CRKRS
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51755
CRK7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CRK7/CRKR/KIAA0904
CRKRS
Recombinant
wheat germ expression system