Learn More
Abnova™ Human CREB1 Partial ORF (NP_004370, 1 a.a. - 95 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Especificaciones
Nombre CREB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinante Yes
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 36.19kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16063835
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001385-Q01.25UG
25 ug
545.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-09-2022
para ver el stock
16053835
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001385-Q01.10UG
10 ug
359.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-09-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a transcription factor that is a member of the leucine zipper family of DNA binding proteins. This protein binds as a homodimer to the cAMP-responsive element, an octameric palindrome. The protein is phosphorylated by several protein kinases, and induces transcription of genes in response to hormonal stimulation of the cAMP pathway. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MTMESGAENQQSGDAAVTEAENQQMTVQAQPQIATLAQVSMPAAHATSSAPTVTLVQLPNGQTVQVHGVIQAAQPSVIQSPQVQTVQISTIAESE
Especificaciones
Especificaciones
CREB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
36.19kDa