Learn More
Invitrogen™ Human CRACC ELISA Kit
Human CRACC quantitates human CRACC in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH126RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human CRACC quantitates human CRACC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CRACC.
La SLAMF7 contiene un dominio de tipo C2 (similar a la inmunoglobulina). La isoforma 1 media la activación de las células NK a través de una vía mediada por la señal extracelular regulada por ERK independiente de SAP. Puede desempeñar un papel en la adhesión de los linfocitos. La isoforma 3 no media ninguna activación. La SAP puede unirse a la cola citoplasmática de la isoforma 1 cuando se fosforila en presencia de Fyn (in vitro). La SLAMF7 se expresa en el bazo, los ganglios linfáticos, los leucocitos de sangre periférica, la médula ósea, el intestino delgado, el estómago, el apéndice, el pulmón y la tráquea. Se ha detectado su expresión en las células NK, las células B activadas y la línea de células NK, pero no en las líneas de células promielocíticas, B o T. La isoforma 3 se expresa a un nivel mucho más bajo que la isoforma 1. Existen tres isoformas conocidas.Especificaciones
19 A; 19A24; proteína 19A24; 4930560D03Rik; subconjunto 1 de CD2; células citotóxicas activadoras de receptores similares a CD2; células citotóxicas activadoras de receptores similares a CD2; CD319; CRACC; CS1; antígeno de superficie celular de leucocitos; proteína de membrana FOAP-12; Novel Ly9; novedoso sistema LY9 (antígeno linfocitario 9) como proteína; proteína 19 A; RGD1560190; miembro de la familia SLAM 7; Slamf7; UNQ576/PRO1138 | |
0,83 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
SLAMF7 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,83 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9NQ25 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
CRACC (CD319) | |
4 h 45 min |