Learn More
Invitrogen™ Human CRACC ELISA Kit
Human CRACC quantitates human CRACC in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | 19 A; 19A24; proteína 19A24; 4930560D03Rik; subconjunto 1 de CD2; células citotóxicas activadoras de receptores similares a CD2; células citotóxicas activadoras de receptores similares a CD2; CD319; CRACC; CS1; antígeno de superficie celular de leucocitos; proteína de membrana FOAP-12; Novel Ly9; novedoso sistema LY9 (antígeno linfocitario 9) como proteína; proteína 19 A; RGD1560190; miembro de la familia SLAM 7; Slamf7; UNQ576/PRO1138 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,83 a 200 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,83 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17194869
|
Invitrogen™
EH126RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17154403
|
Invitrogen™
EH126RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human CRACC quantitates human CRACC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CRACC.
SLAMF7 contains one Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain. Isoform 1 mediates NK cell activation through a SAP-independent extracellular signal-regulated ERK-mediated pathway. It may play a role in lymphocyte adhesion. Isoform 3 does not mediate any activation. SAP can bind the cytoplasmic tail of isoform 1 when phosphorylated in the presence of Fyn (in vitro). SLAMF7 is expressed in spleen, lymph node, peripheral blood leukocytes, bone marrow, small intestine, stomach, appendix, lung and trachea. Expression was detected in NK cells, activated B-cells, NK-cell line but not in promyelocytic, B-, or T-cell lines. The isoform 3 is expressed at much lower level than isoform 1. There are three named isoforms.Especificaciones
19 A; 19A24; proteína 19A24; 4930560D03Rik; subconjunto 1 de CD2; células citotóxicas activadoras de receptores similares a CD2; células citotóxicas activadoras de receptores similares a CD2; CD319; CRACC; CS1; antígeno de superficie celular de leucocitos; proteína de membrana FOAP-12; Novel Ly9; novedoso sistema LY9 (antígeno linfocitario 9) como proteína; proteína 19 A; RGD1560190; miembro de la familia SLAM 7; Slamf7; UNQ576/PRO1138 | |
0,83 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
SLAMF7 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
CRACC (CD319) | |
4 h 45 min |
De 0,83 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9NQ25 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |