missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CPA1 Partial ORF (NP_001859, 293 a.a. - 369 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00001357-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16166574

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Three different forms of human pancreatic procarboxypeptidase A have been isolated. This gene encodes a monomeric pancreatic exopeptidase involved in zymogen inhibition. [provided by RefSeq]

Sequence: VKDHGNIKAFISIHSYSQLLMYPYGYKTEPVPDQDELDQLSKAAVTALASLYGTKFNYGSIIKAIYQASGSTIDWTY
Especificaciones

Especificaciones

NP_001859
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.21kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VKDHGNIKAFISIHSYSQLLMYPYGYKTEPVPDQDELDQLSKAAVTALASLYGTKFNYGSIIKAIYQASGSTIDWTY
RUO
CPA1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1357
CPA1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CPA
CPA1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales