Learn More
Abnova™ Human COL8A2 Partial ORF (NP_005193.1, 626 a.a. - 696 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00001296-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16176514
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: VHVKGTNVWVALYKNNVPATYTYDEYKKGYLDQASGGAVLQLRPNDQVWVQMPSDQANGLYSTEYIHSSFS
Especificaciones
Especificaciones
NP_005193.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.55kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VHVKGTNVWVALYKNNVPATYTYDEYKKGYLDQASGGAVLQLRPNDQVWVQMPSDQANGLYSTEYIHSSFS
RUO
COL8A2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1296
COL8A2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FECD/FLJ00201/MGC116970/MGC116972/PPCD/PPCD2
COL8A2
Recombinant
wheat germ expression system