Learn More
Abnova™ Human COL16A1 Partial ORF (NP_001847, 117 a.a. - 216 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001847 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1307 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16103401
|
Abnova™
H00001307-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16113401
|
Abnova™
H00001307-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes the alpha chain of type XVI collagen, a member of the FACIT collagen family (fibril-associated collagens with interrupted helices). Members of this collagen family are found in association with fibril-forming collagens such as type I and II, and serve to maintain the integrity of the extracellular matrix. High levels of type XVI collagen have been found in fibroblasts and keratinocytes, and in smooth muscle and amnion. [provided by RefSeq]
Sequence: WYLFQVTDANGYPQISLEVNSQERSLELRAQGQDGDFVSCIFPVPQLFDLRWHKLMLSVAGRVASVHVDCSSASSQPLGPRRPMRPVGHVFLGLDAEQGKEspecificaciones
NP_001847 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
447AA/FP1572 | |
COL16A1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1307 | |
COL16A1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
WYLFQVTDANGYPQISLEVNSQERSLELRAQGQDGDFVSCIFPVPQLFDLRWHKLMLSVAGRVASVHVDCSSASSQPLGPRRPMRPVGHVFLGLDAEQGK | |
RUO | |
COL16A1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |