Learn More
Abnova™ Human CNR2 Partial ORF (NP_001832.1, 302 a.a. - 360 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001832.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1269 |
Peso molecular | 32.12kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16116504
|
Abnova™
H00001269-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16106504
|
Abnova™
H00001269-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The cannabinoid delta-9-tetrahydrocannabinol is the principal psychoactive ingredient of marijuana. The proteins encoded by this gene and the cannabinoid receptor 1 (brain) (CNR1) gene have the characteristics of a guanine nucleotide-binding protein (G-protein)-coupled receptor for cannabinoids. They inhibit adenylate cyclase activity in a dose-dependent, stereoselective, and pertussis toxin-sensitive manner. These proteins have been found to be involved in the cannabinoid-induced CNS effects (including alterations in mood and cognition) experienced by users of marijuana. The cannabinoid receptors are members of family 1 of the G-protein-coupled receptors. [provided by RefSeq]
Sequence: RSGEIRSSAHHCLAHWKKCVRGLGSEAKEEAPRSSVTETEADGKITPWPDSRDLDLSDCEspecificaciones
NP_001832.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.12kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CB2/CX5 | |
CNR2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1269 | |
CNR2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RSGEIRSSAHHCLAHWKKCVRGLGSEAKEEAPRSSVTETEADGKITPWPDSRDLDLSDC | |
RUO | |
CNR2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |