missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CNDP2 Partial ORF (NP_060705, 191 a.a. - 300 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00055748-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16198336

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

CNDP2, also known as tissue carnosinase and peptidase A (EC 3.4.13.18), is a nonspecific dipeptidase rather than a selective carnosinase (Teufel et al., 2003 [PubMed 12473676]).[supplied by OMIM]

Sequence: VCISDNYWLGKKKPCITYGLRGICYFFIEVECSNKDLHSGVYGGSVHEAMTDLILLMGSLVDKRGNILIPGINEAVAAVTEEEHKLYDDIDFDIEEFAKDVGAQILLHSH
Especificaciones

Especificaciones

NP_060705
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VCISDNYWLGKKKPCITYGLRGICYFFIEVECSNKDLHSGVYGGSVHEAMTDLILLMGSLVDKRGNILIPGINEAVAAVTEEEHKLYDDIDFDIEEFAKDVGAQILLHSH
RUO
CNDP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55748
CNDP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CN2/CPGL/FLJ10830/HsT2298/PEPA
CNDP2
Recombinant
wheat germ expression system
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales