Learn More
Abnova™ Human CNAP1 Partial ORF (AAH28182, 1240 a.a. - 1339 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009918-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101456
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LRKMLDNFDCFGDKLSDESIFSAFLSVVGKLRRGAKPEGKAIIDEFEQKLRACHTRGLDGIKELEIGQAGSQRAPSAKKPSSGSRYQPLASTASDNDFVT
Especificaciones
Especificaciones
AAH28182
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LRKMLDNFDCFGDKLSDESIFSAFLSVVGKLRRGAKPEGKAIIDEFEQKLRACHTRGLDGIKELEIGQAGSQRAPSAKKPSSGSRYQPLASTASDNDFVT
RUO
NCAPD2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9918
CNAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAP-D2/CNAP1/KIAA0159/hCAP-D2
NCAPD2
Recombinant
wheat germ expression system