missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CLTC Partial ORF (NP_004850, 232 a.a. - 340 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004850 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1213 |
Peso molecular | 37.73kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16186454
|
Abnova™
H00001213-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196454
|
Abnova™
H00001213-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Clathrin is a major protein component of the cytoplasmic face of intracellular organelles, called coated vesicles and coated pits. These specialized organelles are involved in the intracellular trafficking of receptors and endocytosis of a variety of macromolecules. The basic subunit of the clathrin coat is composed of three heavy chains and three light chains. [provided by RefSeq]
Sequence: EVGTPPTGNQPFPKKAVDVFFPPEAQNDFPVAMQISEKHDVVFLITKYGYIHLYDLETGTCIYMNRISGETIFVTAPHEATAGIIGVNRKGQVLSVCVEEENIIPYITNEspecificaciones
NP_004850 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CHC/CHC17/CLH-17/CLTCL2/Hc/KIAA0034 | |
CLTC | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1213 | |
CLTC (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EVGTPPTGNQPFPKKAVDVFFPPEAQNDFPVAMQISEKHDVVFLITKYGYIHLYDLETGTCIYMNRISGETIFVTAPHEATAGIIGVNRKGQVLSVCVEEENIIPYITN | |
RUO | |
CLTC | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |