Learn More
Abnova™ Human CLPTM1 Partial ORF (NP_001285, 151 a.a. - 251 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00001209-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16166444
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-05-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: ELDIPQSVQQNGSIYIHVYFTKSGFHPDPRQKALYRRLATVHMSRMINKYKRRRFQKTKNLLTGETEADPEMIKRAEDYGPVEVISHWHPNITINIVDDHT
Especificaciones
Especificaciones
NP_001285
Liquid
1209
CLPTM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLPTM1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ELDIPQSVQQNGSIYIHVYFTKSGFHPDPRQKALYRRLATVHMSRMINKYKRRRFQKTKNLLTGETEADPEMIKRAEDYGPVEVISHWHPNITINIVDDHT
RUO
CLPTM1
Yes