Learn More
Abnova™ Human CLIPR-59 Partial ORF (NP_056341, 447 a.a. - 547 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00025999-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16185246
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: GIELDQPTGKHDGSVFGVRYFTCPPRHGVFAPASRIQRIGGSTDSPGDSVGAKKVHQVTMTQPKRTFTTVRTPKDIASENSISRLLFCCWFPWMLRAEMQS
Especificaciones
Especificaciones
NP_056341
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GIELDQPTGKHDGSVFGVRYFTCPPRHGVFAPASRIQRIGGSTDSPGDSVGAKKVHQVTMTQPKRTFTTVRTPKDIASENSISRLLFCCWFPWMLRAEMQS
RUO
CLIP3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
25999
CLIPR-59 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLIPR-59/CLIPR59/DKFZp586N1922/FLJ33413/RSNL1
CLIP3
Recombinant
wheat germ expression system