Learn More
Abnova™ Human CLCN3 Partial ORF (NP_001820.2, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00001182-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16186394
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MESEQLFHRGYYRNSYNSITSASSDEELLDGAGVIMDFQTSEDDNLLDGDTAVGTHYTMTNGGSINSSTHLLDLLDEPIPGVGTYDDFHTIDWVREKCK
Especificaciones
Especificaciones
NP_001820.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MESEQLFHRGYYRNSYNSITSASSDEELLDGAGVIMDFQTSEDDNLLDGDTAVGTHYTMTNGGSINSSTHLLDLLDEPIPGVGTYDDFHTIDWVREKCK
RUO
CLCN3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1182
CLCN3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLC3/ClC-3
CLCN3
Recombinant
wheat germ expression system