Learn More
Invitrogen™ Human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 ELISA Kit
Human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 quantitates human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH108RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 quantitates human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2.
La proteína codificada por este gen es un miembro de una familia de proteínas que inhibe la apoptosis al unirse a los factores asociados al receptor del factor de necrosis tumoral TRAF1 y TRAF2, probablemente al interferir con la activación de las proteasas tipo ICE. Esta proteína codificada inhibe la apoptosis inducida por la privación de suero y la menadiona, un potente inductor de radicales libres.Especificaciones
API1; Api2; inhibidor de la apoptosis 1; inhibidor de la apoptosis 2; AW146227; IAP baculoviral que contiene 2; IAP baculoviral que contiene 2; IAP baculoviral que contiene 3; proteína baculoviral que contiene 2; BIRC2; Birc3; inhibidor celular de la apoptosis 1; cIAP1; c-IAP1; CIAP2; HIAP1; HIAP2; Hiap-2; IAP homólogo B; IAP1; IAP2; IAP-2; proteína inhibidora de la apoptosis; proteína inhibidora de la apoptosis 2; mcIAP1; MIAP1; MIAP2; mIAP-2; MIHB; MIHC; proteína del complejo de señalización NFR2-TRAF; rIAP1; proteína RING finger 48; RING-type E3 ubiquitin transferase BIRC2; RNF48; proteína del complejo de señalización TNFR2-TRAF 2 | |
1,65 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
BIRC2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 1,65 a 400 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q13490 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
cIAP1 | |
4 h 45 min |