Learn More
Invitrogen™ Human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 ELISA Kit
Human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 quantitates human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso API1; Api2; inhibidor de la apoptosis 1; inhibidor de la apoptosis 2; AW146227; IAP baculoviral que contiene 2; IAP baculoviral que contiene 2; IAP baculoviral que contiene 3; proteína baculoviral que contiene 2; BIRC2; Birc3; inhibidor celular de la apoptosis 1; cIAP1; c-IAP1; CIAP2; HIAP1; HIAP2; Hiap-2; IAP homólogo B; IAP1; IAP2; IAP-2; proteína inhibidora de la apoptosis; proteína inhibidora de la apoptosis 2; mcIAP1; MIAP1; MIAP2; mIAP-2; MIHB; MIHC; proteína del complejo de señalización NFR2-TRAF; rIAP1; proteína RING finger 48; RING-type E3 ubiquitin transferase BIRC2; RNF48; proteína del complejo de señalización TNFR2-TRAF 2
Intervalo del ensayo De 1,65 a 400 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,65 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17194849
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH108RBX5
5 x 96 pruebas
2635.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17874060
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH108RBX10
10 × 96 pruebas
4995.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17154383
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH108RB
96 pruebas
656.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 quantitates human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human cIAP-1/BIRC2/hIAP-2.
The protein encoded by this gene is a member of a family of proteins that inhibits apoptosis by binding to tumor necrosis factor receptor-associated factors TRAF1 and TRAF2, probably by interfering with activation of ICE-like proteases. This encoded protein inhibits apoptosis induced by serum deprivation and menadione, a potent inducer of free radicals.
Especificaciones
Especificaciones
API1; Api2; inhibidor de la apoptosis 1; inhibidor de la apoptosis 2; AW146227; IAP baculoviral que contiene 2; IAP baculoviral que contiene 2; IAP baculoviral que contiene 3; proteína baculoviral que contiene 2; BIRC2; Birc3; inhibidor celular de la apoptosis 1; cIAP1; c-IAP1; CIAP2; HIAP1; HIAP2; Hiap-2; IAP homólogo B; IAP1; IAP2; IAP-2; proteína inhibidora de la apoptosis; proteína inhibidora de la apoptosis 2; mcIAP1; MIAP1; MIAP2; mIAP-2; MIHB; MIHC; proteína del complejo de señalización NFR2-TRAF; rIAP1; proteína RING finger 48; RING-type E3 ubiquitin transferase BIRC2; RNF48; proteína del complejo de señalización TNFR2-TRAF 2
1,65 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
BIRC2
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
cIAP1
4 h 45 min
De 1,65 a 400 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Q13490
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min