Learn More
Abnova™ Human CFLAR Partial ORF (AAH01602, 178 a.a. - 277 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00008837-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16179415
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: AGTSYRNVLQAAIQKSLKDPSNNFRLHNGRSKEQRLKEQLGAQQEPVKKSIQESEAFLPQSIPEERYKMKSKPLGICLIIDCIGNETELLRDTFTSLGYE
Especificaciones
Especificaciones
AAH01602
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AGTSYRNVLQAAIQKSLKDPSNNFRLHNGRSKEQRLKEQLGAQQEPVKKSIQESEAFLPQSIPEERYKMKSKPLGICLIIDCIGNETELLRDTFTSLGYE
RUO
CFLAR
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8837
CFLAR (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CASH/CASP8AP1/CLARP/Casper/FLAME/FLAME-1/FLAME1/FLIP/I-FLICE/MRIT/c-FLIP/c-FLIPL/c-FLIPR/c-FLIPS
CFLAR
Recombinant
wheat germ expression system