Learn More
Abnova™ Human CDV3 Full-length ORF (AAH07338.1, 1 a.a. - 213 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00055573-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191543
  • en la oferta / 10 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Sequence: MAETEERSLDNFFAKRDKKKKKERSNRAASAAGAAGSAGGSSGAAGAAGGGAGAGTRPGDGGTASAGAAGPGAATKAVTKDEDEWKELEQKEVDYSGLRVQAMQISSEKEEDDNEKRQDPGDNWEEGGGGGGGMEKSSGPWNKTAPVQAPPAPVIVTETPEPAMTSGVYRPPGARLTTTRKTPQGPPEIYSDTQFPSLQSTAKHVESRNRYLK
Especificaciones
Especificaciones
AAH07338.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
48.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
H41
CDV3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55573
CDV3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAETEERSLDNFFAKRDKKKKKERSNRAASAAGAAGSAGGSSGAAGAAGGGAGAGTRPGDGGTASAGAAGPGAATKAVTKDEDEWKELEQKEVDYSGLRVQAMQISSEKEEDDNEKRQDPGDNWEEGGGGGGGMEKSSGPWNKTAPVQAPPAPVIVTETPEPAMTSGVYRPPGARLTTTRKTPQGPPEIYSDTQFPSLQSTAKHVESRNRYLK
RUO
CDV3