Learn More
Abnova™ Human CDC42SE2 Partial ORF (NP_064625, 1 a.a. - 84 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00056990-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16168916
  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MSEFWLCFNCCIAEQPQPKRRRRIDRSMIGEPTNFVHTAHVGSGDLFSGMNSVSSIQNQMQSKGGYGGGMPANVQMQLVDTKAG
Especificaciones
Especificaciones
NP_064625
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.98kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSEFWLCFNCCIAEQPQPKRRRRIDRSMIGEPTNFVHTAHVGSGDLFSGMNSVSSIQNQMQSKGGYGGGMPANVQMQLVDTKAG
RUO
CDC42SE2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56990
CDC42SE2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ21967/SPEC2
CDC42SE2
Recombinant
wheat germ expression system