Learn More
Abnova™ Human CDC37L1 Full-length ORF (AAH14133, 1 a.a. - 337 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH14133 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55664 |
Peso molecular | 62.81kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16101663
|
Abnova™
H00055664-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16191653
|
Abnova™
H00055664-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CDC37L1 is a cytoplasmic phosphoprotein that exists in complex with HSP90 (HSPCA; MIM 140571) as well as several other proteins involved in HSP90-mediated protein folding (Scholz et al., 2001 [PubMed 11413142]).[supplied by OMIM]
Sequence: MEQPWPPPGPWSLPRAEGEAEEESDFDVFPSSPRCPQLPGGGAQMYSHGIELACQKQKEFVKSSVACKWNLAEAQQKLGSLALHNSESLDQEHAKAQTAVSELRQREEEWRQKEEALVQREKMCLWSTDAISKDVFNKSFINQDKRKDTEDEDKSESFMQKYEQKIRHFGMLSRWDDSQRFLSDHPYLVCEETAKYLILWCFHLEAEKKGALMEQIAHQAVVMQFIMEMAKNCNVDPRGCFRLFFQKAKAEEEGYFEAFKNELEAFKSRVRLYSQSQSFQPMTVQNHVPHSGVGSIGLLESLPQNPDYLQYSISTALCSLNSVVHKEDDEPKMMDTVEspecificaciones
AAH14133 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
62.81kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MEQPWPPPGPWSLPRAEGEAEEESDFDVFPSSPRCPQLPGGGAQMYSHGIELACQKQKEFVKSSVACKWNLAEAQQKLGSLALHNSESLDQEHAKAQTAVSELRQREEEWRQKEEALVQREKMCLWSTDAISKDVFNKSFINQDKRKDTEDEDKSESFMQKYEQKIRHFGMLSRWDDSQRFLSDHPYLVCEETAKYLILWCFHLEAEKKGALMEQIAHQAVVMQFIMEMAKNCNVDPRGCFRLFFQKAKAEEEGYFEAFKNELEAFKSRVRLYSQSQSFQPMTVQNHVPHSGVGSIGLLESLPQNPDYLQYSISTALCSLNSVVHKEDDEPKMMDTV | |
RUO | |
CDC37L1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
55664 | |
CDC37L1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CDC37B/FLJ20639/HARC | |
CDC37L1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |