Learn More
Invitrogen™ Human CD84 ELISA Kit
Human CD84 quantitates human CD84 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH98RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human CD84 quantitates human CD84 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD84.
El CD84 se expresa en células B maduras y en líneas de células B, incluidas líneas de células B previas, pero no en líneas de células plasmáticas. Los estudios inmunohistoquímicos han demostrado que el CD84 se expresaba intensamente en macrófagos de tejidos. El CD84 también se expresa con intensidad en plaquetas y a niveles bajos en células T de sangre periférica. Es una proteína altamente glicosilada y pertenece a la superfamilia de inmunoglobulina. Puede participar en la activación de leucocitos.Especificaciones
A130013D22Rik; CD84; antígeno CD84; antígeno CD84 (antígeno leucocitario); molécula CD84; CDw84; antígeno de superficie celular MAX0.3; DKFZp781E2378; hCD84; Hly9-beta; antígeno de diferenciación leucocitaria CD84; antígeno leucocitario CD84; antígeno de diferenciación leucocitaria CD84; LY9B; mCD84; RGD1564553; Molécula de señalización de activación linfocítica 5; miembro de la familia SLAM 5; Slamf5 | |
1 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CD84 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 1 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9UIB8 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
CD84 | |
4 h 45 min |