Learn More
Invitrogen™ Human CD84 ELISA Kit
Human CD84 quantitates human CD84 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso A130013D22Rik; CD84; antígeno CD84; antígeno CD84 (antígeno leucocitario); molécula CD84; CDw84; antígeno de superficie celular MAX0.3; DKFZp781E2378; hCD84; Hly9-beta; antígeno de diferenciación leucocitaria CD84; antígeno leucocitario CD84; antígeno de diferenciación leucocitaria CD84; LY9B; mCD84; RGD1564553; Molécula de señalización de activación linfocítica 5; miembro de la familia SLAM 5; Slamf5
Intervalo del ensayo De 1 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17195329
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH98RBX5
5 x 96 pruebas
2635.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17124853
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH98RB
96 pruebas
656.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human CD84 quantitates human CD84 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD84.
CD84 is expressed on mature B cells and on B cell lines, including pre B cell lines, but not on plasma cell lines. Immunohistochemical studies demonstrated that CD84 strongly expressed on tissues macrophages. CD84 is also highly expressed on platelets and, at low levels on peripheral blood T cells. It is a highly glycosylated protein and belongs to immunoglobulin superfamily. It may play a role in leukocyte activation.
Especificaciones
Especificaciones
A130013D22Rik; CD84; antígeno CD84; antígeno CD84 (antígeno leucocitario); molécula CD84; CDw84; antígeno de superficie celular MAX0.3; DKFZp781E2378; hCD84; Hly9-beta; antígeno de diferenciación leucocitaria CD84; antígeno leucocitario CD84; antígeno de diferenciación leucocitaria CD84; LY9B; mCD84; RGD1564553; Molécula de señalización de activación linfocítica 5; miembro de la familia SLAM 5; Slamf5
1 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
CD84
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
CD84
4 h 45 min
De 1 a 200 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Q9UIB8
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min