Learn More
Abnova™ Human CD248 Partial ORF (NP_065137.1, 143 a.a. - 242 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00057124-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025605
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LEGSCTLAVDGYLCQFGFEGACPALQDEAGQAGPAVYTTPFHLVSTEFEWLPFGSVAAVQCQAGRGASLLCVKQPEGGVGWSRAGPLCLGTGCSPDNGGC
Especificaciones
Especificaciones
NP_065137.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LEGSCTLAVDGYLCQFGFEGACPALQDEAGQAGPAVYTTPFHLVSTEFEWLPFGSVAAVQCQAGRGASLLCVKQPEGGVGWSRAGPLCLGTGCSPDNGGC
RUO
CD248
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57124
CD248 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD164L1/MGC119478/MGC119479/TEM1
CD248
Recombinant
wheat germ expression system