Learn More
Invitrogen™ Human ACE2 (aa1-615) Fc Chimera Recombinant Protein
HEK293 cells Recombinant Protein
564.00€ - 3605.00€
Especificaciones
Número de acceso Q9BYF1
Concentración 1 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Western Blot
Formulación PBS with no preservative
ID de gen (Entrez) 59272
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17114609
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
RP87692
200 μg
1260.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
17104609
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
RP87691
50 μg
564.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
17124609
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
RP87693
1 mg
3605.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a transmembrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. The external domain mediates cell attachment to the extracellular matrix molecule vitronectin, while its intracellular domain interacts with the dynein light chain Tctex-1/DYNLT1. The gene is specific to the primate lineage, and serves as a cellular receptor for poliovirus in the first step of poliovirus replication. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
Q9BYF1
Control, ELISA, Western Blot
59272
HEK293 cells
RUO
ACE2
Unconjugated
Lyophilized
1 mg/mL
PBS with no preservative
Human ACE2 (aa1-615) Fc Chimera
-20°Cor to +80°C if preferred
2010305L05Rik; ACE 2; Ace2; ACEH; ACE-related carboxypeptidase; angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2; angiotensin I converting enzyme 2; angiotensin-converting enzyme 2; Angiotensin-converting enzyme homolog; anigotensin I converting enzyme 2; anigotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase; metalloprotease MPROT15; peptidyl-dipeptidase A; Processed angiotensin-converting enzyme 2; renal angiotensin-converting enzyme 2; UNQ868/PRO1885
Human
Recombinant
>95%