Learn More
Invitrogen™ Human CD 59 ELISA Kit
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant.
654.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso 16.3A5; 1F5; antígeno 1F5; factor de restricción homólogo de 20 kDa; AA987121; molécula Cb59b; CD59; antígeno CD59; antígeno CD59 p18-20 (antígeno identificado por anticuerpos monoclonales 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 y G344); glicoproteína CD59; molécula de CD59; molécula CD59 (grupo sanguíneo CD59); molécula CD59, proteína reguladora del complemento; Cd59a; antígeno CD59a; glicoproteína CD59A; Cd59b; antígeno CD59b; glicoproteína CD59B; molécula CD59b, proteína reguladora del complemento; inhibidor del complemento CD59; proteína reguladora del complemento; EJ16; EJ30; EL32; G344; HRF20; HRF-20; antígeno MIC11 de leucocitos humano; proteína similar a Ly-6; antígeno linfocítico CD59/MEM43; MACIF; proteína inhibidora de MAC; MACIP; MAC-IP; MEM43; antígeno MEM43; factor de inhibición del complejo de ataque a la membrana (MAC); factor de inhibición del complejo de ataque a la membrana; inhibidor de membrana de lisis reactiva; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21;
Intervalo del ensayo De 40 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17155309
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH76RBX5
5 x 96 pruebas
2635.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17194823
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH76RB
96 pruebas
654.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD 59.
CD59 (Protectin) is a small (18-20 kDa) GPI-anchored ubiquitously expressed inhibitor of the membrane attack complex (MAC). CD59 is the key regulator that preserves the autologous cells from terminal effector mechanism of the complement cascade. CD59 also associates with C5b-8 complex and counteracts appropriate formation of cytolytic pore within the plasma membrane. Further, CD59 is a low-affinity ligand of human CD2, causes T cell costimulation, and is involved in lymphocyte signal transduction. CD59 is a potent inhibitor of the complement membrane attack complex, whereby it binds complement C8 and/or C9 during the assembly of this complex, thereby inhibiting the incorporation of multiple copies of C9 into the complex, which is necessary for osmolytic pore formation. Mutations in this gene cause CD59 deficiency, a disease involving hemolytic anemia, thrombosis, and cerebral infarction. Multiple alternatively spliced transcript variants of CD59 have been identified.
Especificaciones
Especificaciones
16.3A5; 1F5; antígeno 1F5; factor de restricción homólogo de 20 kDa; AA987121; molécula Cb59b; CD59; antígeno CD59; antígeno CD59 p18-20 (antígeno identificado por anticuerpos monoclonales 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 y G344); glicoproteína CD59; molécula de CD59; molécula CD59 (grupo sanguíneo CD59); molécula CD59, proteína reguladora del complemento; Cd59a; antígeno CD59a; glicoproteína CD59A; Cd59b; antígeno CD59b; glicoproteína CD59B; molécula CD59b, proteína reguladora del complemento; inhibidor del complemento CD59; proteína reguladora del complemento; EJ16; EJ30; EL32; G344; HRF20; HRF-20; antígeno MIC11 de leucocitos humano; proteína similar a Ly-6; antígeno linfocítico CD59/MEM43; MACIF; proteína inhibidora de MAC; MACIP; MAC-IP; MEM43; antígeno MEM43; factor de inhibición del complejo de ataque a la membrana (MAC); factor de inhibición del complejo de ataque a la membrana; inhibidor de membrana de lisis reactiva; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21;
40 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
CD59
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
CD59
4 h 45 min
De 40 a 10 000 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
P13987
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min