Learn More
Invitrogen™ Human CD 59 ELISA Kit
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH76RB
436.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194823
  • 654.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD 59.
El CD59 (protectina) es un inhibidor del complejo de ataque a la membrana (MAC) expresado ubicuamente anclado a GPI pequeño (18-20 kDa). CD59 es el regulador clave que conserva las células autólogas del mecanismo efector terminal de la cascada del complemento. CD59 también se asocia con el complejo C5b-8 y contrarresta la formación adecuada de poros citolíticos dentro de la membrana plasmática. Además, el CD59 es un ligando de baja afinidad del CD2 humano, causa coestimulación de células T y está implicado en la transducción de señales de linfocitos. El CD59 es un potente inhibidor del complejo de ataque a la membrana del complemento, mediante el cual se une al complemento C8 y/o C9 durante el montaje de este complejo, lo que inhibe la incorporación de varias copias de C9 al complejo, que es necesario para la formación de poros osmolíticos. Las mutaciones en este gen causan deficiencia de CD59, una enfermedad que implica anemia hemolítica, trombosis e infarto cerebral. Se han identificado múltiples variantes de transcripción de CD59 empalmadas alternativamente.
Especificaciones
Especificaciones
16.3A5; 1F5; antígeno 1F5; factor de restricción homólogo de 20 kDa; AA987121; molécula Cb59b; CD59; antígeno CD59; antígeno CD59 p18-20 (antígeno identificado por anticuerpos monoclonales 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 y G344); glicoproteína CD59; molécula de CD59; molécula CD59 (grupo sanguíneo CD59); molécula CD59, proteína reguladora del complemento; Cd59a; antígeno CD59a; glicoproteína CD59A; Cd59b; antígeno CD59b; glicoproteína CD59B; molécula CD59b, proteína reguladora del complemento; inhibidor del complemento CD59; proteína reguladora del complemento; EJ16; EJ30; EL32; G344; HRF20; HRF-20; antígeno MIC11 de leucocitos humano; proteína similar a Ly-6; antígeno linfocítico CD59/MEM43; MACIF; proteína inhibidora de MAC; MACIP; MAC-IP; MEM43; antígeno MEM43; factor de inhibición del complejo de ataque a la membrana (MAC); factor de inhibición del complejo de ataque a la membrana; inhibidor de membrana de lisis reactiva; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21;
40 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
CD59
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 40 a 10 000 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
P13987
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
CD59
4 h 45 min