Learn More
Abnova™ Human CCM2 Partial ORF (NP_113631, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00083605-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16170507
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-05-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: EEEGKKGKKPGIVSPFKRVFLKGEKSRDKKAHEKVTERRPLHTVVLSLPERVEPDRLLSDYIEKEVKYLGQLTSIPGYLNPSSRTEILHFIDNAKRAHQ
Especificaciones
Especificaciones
NP_113631
Liquid
83605
CCM2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C7orf22/MGC4067/MGC4607/MGC74868/PP10187
CCM2
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EEEGKKGKKPGIVSPFKRVFLKGEKSRDKKAHEKVTERRPLHTVVLSLPERVEPDRLLSDYIEKEVKYLGQLTSIPGYLNPSSRTEILHFIDNAKRAHQ
RUO
CCM2