Learn More
Invitrogen™ Human CCL2 (MCP-1) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ RP75664
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11508991
  • 3520.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CCL2 (human) Recombinant Protein, RP-75664, from Invitrogen.
RP-75664 contains purified recombinant human CCL2 protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75664 may be used as a positive control in many immunological assays.
Especificaciones
Especificaciones
P13500
PBS with 50% glycerol and no preservative
Human CCL2 (MCP-1)
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Monocyte Chemotactic Protein-1, MCP1
CCL2
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
6347
1mg
N/A
RUO
Human CCL2 (MCP-1)
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Sugerencias de productos