missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CCL14 Partial ORF (AAH45165, 20 a.a. - 93 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH45165 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6358 |
Peso molecular | 33.77kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105035
|
Abnova™
H00006358-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16195025
|
Abnova™
H00006358-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene, CCL14, is one of several CC cytokine genes clustered on 17q11.2. The CC cytokines are secreted proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene induces changes in intracellular calcium concentration and enzyme release in monocytes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Read-through transcripts are also expressed that include exons from the upstream cytokine gene CCL15, and are represented as GeneID: 348249. [provided by RefSeq]
Sequence: TKTESSSRGPYHPSECCFTYTTYKIPRQRIMDYYETNSQCSKPGIVFITKRGHSVCTNPSDKWVQDYIKDMKENEspecificaciones
AAH45165 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.77kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CC-1/CC-3/CKb1/HCC-1/HCC-3/MCIF/NCC-2/NCC2/SCYA14/SCYL2/SY14 | |
CCL14 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6358 | |
CCL14 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TKTESSSRGPYHPSECCFTYTTYKIPRQRIMDYYETNSQCSKPGIVFITKRGHSVCTNPSDKWVQDYIKDMKEN | |
RUO | |
CCL14 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |