Learn More
Abnova™ Human CBY1 Full-length ORF (NP_001002880.1, 1 a.a. - 126 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001002880.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 25776
Peso molecular 40.9kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16117722
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00025776-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16107722
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00025776-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Beta-catenin is a transcriptional activator and oncoprotein involved in the development of several cancers. The protein encoded by this gene interacts directly with the C-terminal region of beta-catenin, inhibiting oncogenic beta-catenin-mediated transcriptional activation by competing with transcription factors for binding to beta-catenin. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MPFFGNTFSPKKTPPRKSASLSNLHSLDRSTREVELGLEYGSPTMNLAGQSLKFENGQWIAETGVSGGVDRREVQRLRRRNQQLEEENNLLRLKVDILLDMLSESTAESHLMEKELDELRISRKRK
Especificaciones
Especificaciones
NP_001002880.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
40.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPFFGNTFSPKKTPPRKSASLSNLHSLDRSTREVELGLEYGSPTMNLAGQSLKFENGQWIAETGVSGGVDRREVQRLRRRNQQLEEENNLLRLKVDILLDMLSESTAESHLMEKELDELRISRKRK
RUO
CBY1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
25776
CBY1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C22orf2/CBY/HS508I15A/PGEA1/PIGEA-14/PIGEA14/arb1
CBY1
Recombinant
wheat germ expression system