missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CBS Partial ORF (NP_000062, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Especificaciones
Nombre | CBS (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Recombinante | Yes |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) |
Peso molecular | 36.74kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16112691
|
Abnova™
H00000875-Q01.25UG |
25 ug |
545.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16102691
|
Abnova™
H00000875-Q01.10UG |
10 ug |
359.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
The protein encoded by this gene acts as a homotetramer to catalyze the conversion of homocysteine to cystathionine, the first step in the transsulfuration pathway. The encoded protein is allosterically activated by adenosyl-methionine and uses pyridoxal phosphate as a cofactor. Defects in this gene can cause cystathionine beta-synthase deficiency (CBSD), which can lead to homocystinuria. [provided by RefSeq]
Sequence: MPSETPQAEVGPTGCPHRSGPHSAKGSLEKGSPEDKEAKEPLWIRPDAPSRCTWQLGRPASESPHHHTAPAKSPKILPDILKKIGDTPMVRINKIGKKFGEspecificaciones
CBS (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Yes | |
36.74kDa |